Learn More
Ethyl-4-(1-piperazinyl)-benzoat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409117
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15409117 250 mg 250 Milligramm
15489107 1 g 1 Gramm
15499107 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15409117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52400.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80518-57-6
Summenformel C13H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 234.30
MDL-Nummer MFCD04973340
InChI-Schlüssel OQEHTFFLOHTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperazin-1-yl benzoate, ethyl 4-1-piperazinyl benzoate, 4-piperazin-1-yl-benzoic acid ethyl ester, 1-4-ethoxycarbonylphenyl piperazine, ethyl 4-1-piperazino benzoate, ethyl 4-piperazin-1yl benzoate, benzoic acid, 4-1-piperazinyl-, ethyl ester, 4-piperazin-1-yl benzoic acidethylester, 4-1-piperazinyl benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 2761178
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate
Menge 250 mg
IUPAC-Name Ethyl-4-(piperazin-1-yl)benzoat
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) ≥97%