Learn More
Ethyl 4-[(11RS)-8-Chlor-11-fluor-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol™
Beschreibung
Ethyl-4-[(11RS)-8-Chlor-11-fluor-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-carboxylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 125743-80-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H24 Cl F N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate, Loratadine Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(F)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24 |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-(8-chlor-11-fluor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yl)piperidin-1-carboxylat |
| Mehr anzeigen |