Learn More
Ethyl-Trifluoro 4,4,4-3-Hydroxy-2-Methylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384356 5 g 5 Gramm
11374356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19969.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91600-33-8 | Molecular Formula: C7H11F3O3 | Molecular Weight: 200.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91600-33-8
Summenformel C7H11F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 200.157
MDL-Nummer MFCD00190634
InChI-Schlüssel MFRIOKNLYRUYHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-hydroxy-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate, ethyl-4,4,4-trifluor-3-hydroxy-2-methylbutanoat, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-hydroxy-2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyrate, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 533787
IUPAC-Name Ethyl-4,4,4-trifluor-3-hydroxy-2-methylbutanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)C(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyrate
Siedepunkt 180°C to 184°C
Menge 5 g
Beilstein 6194166
Formelmasse 200.16
Reinheit (%) 97%