Learn More
Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-Hydroxybutyrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313356 50 g 50 Gramm
11303356 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12753.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-30-5
Summenformel C6H9F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.13
MDL-Nummer MFCD00040842
InChI-Schlüssel ZWEDFBKLJILTMC-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoate, 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-, ethyl ester, acmc-209irs, acmc-20al28, ksc496k8b
PubChem CID 136210
IUPAC-Name ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Schmelzpunkt 23°C
Siedepunkt 90°C to 91°C (50 mmHg)
Brechungsindex 1.3745
Menge 50 g
Beilstein 1708105
Formelmasse 186.13
Reinheit (%) 97%