Learn More
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235010 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10232892 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119030250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-31-6
Summenformel C6H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 184.11
MDL-Nummer MFCD00000424
InChI-Schlüssel OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
IUPAC-Name Ethyl-Trifluor4,4,4-3-Oxobutanat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -39.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 131.0°C (709.0 mmHg)
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3COCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3750 to 1.3780
Menge 25 mL
Beilstein 03, II, 425
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether
Formelmasse 184.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /