Learn More
Ethyl-4,4,4-Trifluorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307756 1 g 1 Gramm
11317756 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11399.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 371-26-6 | C6H9F3O2 | 170.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-26-6
Summenformel C6H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.131
MDL-Nummer MFCD00041398
InChI-Schlüssel PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 2733273
IUPAC-Name Ethyl-4,4,4-trifluorobutanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Dichte 1.16
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Brechungsindex 1.352
Menge 1 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1769215
Formelmasse 170.13
Reinheit (%) 98%