Learn More
Ethyl-4,4,4-Trifluorbutyrat, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10077492 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10077492 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10077492 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
CAS 371-26-6
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H9F3O2
Strukturformel CF3CH2CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3510 to 1.3530
MDL-Nummer MFCD00041398
Menge 5 g
Relative Dichte 1.16
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI-Schlüssel PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
IUPAC-Name Ethyl-4,4,4-trifluorobutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 170.13
PubChem CID 2733273
Formelmasse 170.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit