Learn More
Ethyl-4,6-dichlor-5-nicotinat, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4, 6-dichloro-5-nitronicotinate |
| CAS | 154012-15-4 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Summenformel | C8H6Cl2N2O4 |
| MDL-Nummer | MFCD09842620 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate, 4,6-dichloro-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl4,6-dichloro-5-nitronicotinate, ethyl4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxlate, 4,6-dichloro-5-nitro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl-3-nitropyridine, ethyl 4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxylate |
| InChI-Schlüssel | VMNMZVKEDHEOEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN=C(Cl)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O |
| IUPAC-Name | ethyl 4,6-dichloro-5-nitropyridine-3-carboxylate |
| Mehr anzeigen |