Learn More
4,6-Dichlornicotinsäureethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479588
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15479588 5 g 5 Gramm
15489588 250 mg 250 Milligramm
15469588 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15479588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63092.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 4,6-dichlornicotinat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Wird zudem als Zwischenprodukt für Feinchemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40296-46-6
Summenformel C8H7Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 220.049
MDL-Nummer MFCD00234408
InChI-Schlüssel AAUBVINEXCCXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloronicotinic acid ethyl ester, 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 2,4-dichloro-5-carbethoxypyridine, 4,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 4,6-dichloro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl pyridine, ethyl 2,4-dichloropyridine-5-carboxylate, pubchem17888
PubChem CID 600045
IUPAC-Name Ethyl 4,6-Dichlorpyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,6-dichloronicotinate
Farbe Gelb
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 220.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit