Learn More
Ethyl-4,6-dichlorchinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445478 1 g 1 Gramm
15494896 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59231.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21168-41-2 | Molecular Formula: C12H9Cl2NO2 | Molecular Weight: 270.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21168-41-2
Summenformel C12H9Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 270.11
MDL-Nummer MFCD00173348
InChI-Schlüssel BSSNTDZRVNQGDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylate, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, ethyl-4, 6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 1479087
IUPAC-Name Ethyl 4,6-Dichlorchinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 270.11
Reinheit (%) 97%