missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-4,6-dichlorchinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15494896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494896 250 mg 250 Milligramm
15445478 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15494896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59231.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 21168-41-2 | Molecular Formula: C12H9Cl2NO2 | Molecular Weight: 270.11 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 21168-41-2
Summenformel C12H9Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 270.11
MDL-Nummer MFCD00173348
InChI-Schlüssel BSSNTDZRVNQGDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylate, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, ethyl-4, 6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 1479087
IUPAC-Name Ethyl 4,6-Dichlorchinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 270.11
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.