Learn More
Ethyl 4-Acetoxybutanoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-Acetoxybutanoate |
| Menge | 250 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-3-11-8(10)5-4-6-12-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 174.0892 |