Learn More
Ethyl-4-acetylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479858 5 g 5 Gramm
15469858 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63258.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38430-55-6
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
MDL-Nummer MFCD00013241
InChI-Schlüssel GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
PubChem CID 600911
IUPAC-Name ethyl 4-acetylbenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-acetylbenzoate
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Menge 5 g
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest