Learn More
Ethyl 4-Aminobutyrat-Hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼70°C to 75°C |
| Strukturformel | H2N(CH2)3CO2CH2CH3·HCl |
| Beilstein | 3911780 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 167.64 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Reinheit (%) | 98% |