Learn More
Ethyl 4-Bromobutanoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-Bromobutanoate |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| Formelmasse | 193.9942 |