Learn More
Ethyl-4-Brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 4-Brombutyrat wird als Baustein für die Herstellung von mit Firefly-Luciferase-Inhibitoren konjugierten Peptidderivaten verwendet. Anwendung in der Synthese von poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylen-oxid) und thieno(2,3-b)-azepin-4-onen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-bromobutyrate |
| Dichte | 1.363 |
| Siedepunkt | 80°C to 82°C (10 mm) |
| Flammpunkt | 90°C (194°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Brechungsindex | 1.456 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1749700 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| Formelmasse | 195.06 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 4-bromobutyrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl 4-bromobutyrate