Learn More
Ethyl-4-Brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 4-Brombutyrat wird als Baustein für die Herstellung von mit Firefly-Luciferase-Inhibitoren konjugierten Peptidderivaten verwendet. Anwendung in der Synthese von poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylen-oxid) und thieno(2,3-b)-azepin-4-onen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-bromobutyrate |
| Dichte | 1.363 |
| Siedepunkt | 80°C to 82°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 90°C (194°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.456 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1749700 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| Mehr anzeigen |