Learn More
Ethyl-4-bromcrotonat, 75%, techn.
Artikelnummer. 10752895 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752895 100 g Glasflasche 100 Gramm
10371574 5 g Glasflasche 5 Gramm
10408840 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752895 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118121000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 37746-78-4 | C₆H₉BrO₂| 193,04 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37746-78-4
Summenformel C6H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.04
MDL-Nummer MFCD00000247
InChI-Schlüssel FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
IUPAC-Name Ethyl-(E)-4-brombut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromocrotonate
Namenshinweis tech., 75%
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 94°C to 95°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 70% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.4900 to 1.494
Menge 100 g
Relative Dichte 1.4
Formelmasse 193.04
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4-bromocrotonate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke