Learn More
Ethyl-4-Bromcrotonat, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484183
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484183 250 g 250 Gramm
11464183 10 g 10 Gramm
11474183 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484183 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10371.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 37746-78-4 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Ethyl 4-bromocrotonate is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 4-Bromocrotonat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln. Vor Wärme schützen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37746-78-4
Summenformel C6H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.04
MDL-Nummer MFCD00000247
InChI-Schlüssel FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
IUPAC-Name Ethyl-(E)-4-brombut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromocrotonate
Dichte 1.402
Siedepunkt 94°C to 95°C (12 mmHg)
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 250 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1721388
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 193.05
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch