Learn More
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)-pyrimidin-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470567 100 g 100 Gramm
11450567 5 g 5 Gramm
11460567 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22429.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5909-24-0 | C8H9ClN2O2S | 232.682 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5909-24-0
Summenformel C8H9ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.682
MDL-Nummer MFCD00006085
InChI-Schlüssel SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, 2-methylthio-4-chloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 4-chloro-5-carbethoxy-2-methylthiopyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-methylthio-, ethyl ester, 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 80008
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-2-Methylsulfanylpyrimidin-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Menge 100 g
Formelmasse 232.69
Reinheit (%) 98%