Learn More
Ethyl-4-Chlor-2-methylthiopyrimidin-5-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30378950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378950 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378950 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90200010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 5909-24-0
Summenformel C8 H9 Cl N2 O2 S
Menge 10 g
Synonym Avanafil Impurity 61
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-2-Methylsulfanylpyrimidin-5-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 232.69
Formelmasse 232.0073