Learn More
Ethyl-4-chlor-8-cyanchinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15512303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15512303 5 g 5 Gramm
15502303 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15512303 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449680050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 77173-67-2
Summenformel C13H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 260.68
InChI-Schlüssel MHOFAUCLSGVKOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-cyano-3-quinolinecarboxylate, pubchem19877, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylicacidethyleste, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoxaline-3-carboxylate
PubChem CID 3761179
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-8-Cyanochinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC(=C2N=C1)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 260.68
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke