Learn More
Ethyl-4-Chlorbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10774041 100 g Glasflasche 100 Gramm
10225060 5 g Glasflasche 5 Gramm
10484925 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774041 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118241000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3153-36-4 | C6H11ClO2 | 150.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3153-36-4
Summenformel C6H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.6
MDL-Nummer MFCD00001004
InChI-Schlüssel OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl gamma-chlorobutyrate, ethyl-4-chlorobutyrate, 4-chloro-butyric acid ethyl ester, butyric acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl .gamma.-chlorobutyrate, 4-chlorobutyric acid ethyl ester, ethyl 4chlorobutyrate, acmc-1cqjw
PubChem CID 18474
IUPAC-Name Ethyl-4-chlorobutanoat
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chlorobutyrate
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 186.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3CO2C2H5
Brechungsindex 1.4296 to 1.4316
Menge 100 g
Beilstein 02, 278
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 150.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-chlorobutyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.