Learn More
Ethyl-4-chlorbutyrat-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-Chlorobutyrate-d6 |
| CAS | 927810-76-2 |
| Summenformel | C6H5D6ClO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester-d6, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester-d6, Ethyl gamma-Chlorobutyrate-d6, Ethyl ω-Chlorobutyrate-d6, NSC 81215-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3/i3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.64 |
| Formelmasse | 156.0824 |