Learn More
Ethyl-4-chlorbutyrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-Chlorobutyrate |
| CAS | 3153-36-4 |
| Summenformel | C6H11ClO2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCl |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-chlorobutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.6 |
| Formelmasse | 150.0448 |