Learn More
Ethyl-4-Formamidobenzoat (N-Formylbenzocain), Mikromol™
Artikelnummer. 30050190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050190 25 mg 25 Milligramm
17963626 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050190 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0094.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-4-Formamidobenzoat (N-Formylbenzocain)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Formamidobenzoate
CAS 5422-63-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 4-Formamidobenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H11 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Formamidobenzoate (N-Formylbenzocaine), 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
IUPAC-Name Ethyl-4-formamidobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 193.199
Menge 25 mg
Formelmasse 193,074 g/mol