Learn More
Ethyl-4-Formyl-3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)7(3)11-9/h5,11H,4H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 195.0895 |