Learn More
Ethyl 4-formylpyrrol-2-Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ethyl-4-formylprryrrol-2-carboxylat ist ein Pyrrolbaustein für die Proteomforschung. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Stahl und Aluminium.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 101°C to 105°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 473842 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethyl acetate. |
| Formelmasse | 167.16 |
| Reinheit (%) | 96% |