Learn More
Ethyl-4-Hydroxy-2H-1,2-Benzothiazin-3-Carboxylat 1,1-Dioxid (Piroxicam-Verunreinigung H), TRC
Artikelnummer. 30375356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375356 100 mg
30373470 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE918850100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24683-21-4
Summenformel C11 H11 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 269.27
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP)
IUPAC-Name Ethyl-4-Hydroxy-1,1-Dioxo-2H-1λ^{6},2-Benzothiazin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Formelmasse 269.0358