Learn More
Ethyl 4-Hydroxy-3-Methoxycinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318096 250 mg 250 Milligramm
11308096 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14960.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4046-02-0 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4046-02-0
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00009190
InChI-Schlüssel ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Synonym ethyl ferulate, ferulic acid ethyl ester, ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, unii-5b8915uelw, ethyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, e-ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ethyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, e-3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate ferulic acid ethyl ester
PubChem CID 736681
IUPAC-Name Ethyl-(E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 250 mg
Beilstein 2696807
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.