Learn More
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylat, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cis + trans is used in the synthesis of other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-Hydroxycyclohexancarboxylat, cis + trans wird bei der Synthese anderer Chemikalien und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Ethyl-4-Hydroxycyclohexancarboxylat, cis + trans wird bei der Synthese anderer Chemikalien und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate |
| Namenshinweis | cis + trans |
| Dichte | 1.068 |
| Siedepunkt | 127°C to 134°C (0.1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110(230°F) |
| Brechungsindex | 1.467 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 172.22 |
| Reinheit (%) | 97% |