Learn More
Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435413
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435413 25 g 25 Gramm
11415413 1 g 1 Gramm
11425413 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13399.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 18212-20-9 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18212-20-9
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00052549
InChI-Schlüssel AHPXTXGCMLOXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ethylester, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, acmc-209xfp, ethylmethylthiadiazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 4-methyl-5-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2758878
IUPAC-Name Ethyl 4-Methylthiadiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=NS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Dichte 1.265
Siedepunkt 117°C to 118°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.504
Menge 25 g
Beilstein 609140
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 98%