Learn More
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridyl)-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15451796
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
39091-00-4
C12H12N2O2S
248.3
MFCD01567252
PNJYSPUXYJWHJJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethylmethylpyridinylthiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate #, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-3-pyridinyl-, ethyl ester
619088
Ethyl 4-Methyl-2-Pyridin-3-yl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CN=CC=C2)C
39091-00-4
C12H12N2O2S
248.3
MFCD01567252
PNJYSPUXYJWHJJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethylmethylpyridinylthiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate #, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-3-pyridinyl-, ethyl ester
619088
Ethyl 4-Methyl-2-Pyridin-3-yl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CN=CC=C2)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Ethyl4-methyl-2-(3-pyridyl)thiazol-5-carboxylat wird als Katalysator und petrochemischer Zusatzstoff verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyl-2-(3-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 248.3
Reinheit (%) 97%