Learn More
Ethyl-4-methyl-5-imidazolcarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10353672 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10353672 50 g Glasflasche 50 Gramm
10343672 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10353672 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190340500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51605-32-4 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51605-32-4
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00005199
InChI-Schlüssel VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-5-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, 4-carboethoxy-5-methylimidazole, ethyl 4-methylimidazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-4-imidazolecarboxylate, 5-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-methylimidazole-4-carboxylate
PubChem CID 99200
IUPAC-Name Ethyl 5-Methyl-1H-Imidazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 25, I, 534
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle