Learn More
Ethyl-4-methyloxazol-5-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479117 1 g 1 Gramm
15499117 250 mg 250 Milligramm
15489117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52404.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20485-39-6 | C7H9NO3 | 155.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20485-39-6
Summenformel C7H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
MDL-Nummer MFCD00062573
InChI-Schlüssel XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
IUPAC-Name Ethyl 4-Methyl-1,3-Oxazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Menge 1 g
Synonym ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) ≥97%