Learn More
Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052610
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 30052610
Marke: Mikromol MM0325.030025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate
CAS 5577-13-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H13 N O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate, Gliclazide Imp. C (EP), Gliclazide Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name ethyl N-(4-methylphenyl)sulfonylcarbamate
Molekulargewicht (g/mol) 243.28
Menge 25 mg
Formelmasse 243.0565 g/mol