Learn More
Ethyl 4-Nitrophenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438983 100 g 100 Gramm
11418983 5 g 5 Gramm
11428983 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11101.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5445-26-1 | C10H11NO4 | 209.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5445-26-1
Summenformel C10H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 209.20
MDL-Nummer MFCD00017046
InChI-Schlüssel DWDRNKYLWMKWTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrophenylacetate, ethyl 2-4-nitrophenyl acetate, ethyl p-nitrophenylacetate, ethyl 4-nitrobenzeneacetate, ethyl 4-nitrophenyl acetate, 4-nitrophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester, ethyl-4-nitrophenylacetate, acetic acid, p-nitrophenyl-, ethyl ester, 4-nitro-phenyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 79517
IUPAC-Name Ethyl2-(4-Nitrophenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-nitrophenylacetate
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Menge 100 g
Beilstein 2053241
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 98%