Learn More
Ethyl 4-Nitrophenylglyoxylat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11381957 5 g 5 Gramm
11371957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07579.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70091-75-7 | C10H9NO5 | 223.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70091-75-7
Summenformel C10H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 223.18
MDL-Nummer MFCD00051841
InChI-Schlüssel ZFCXKZCKJZFZGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetate, ethyl 4-nitrobenzoylformate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate, ethyl p-nitrophenylglyoxylate, ethyl-4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate #, 4-nitrophenyloxoacetic acid ethyl ester, 4-nitro-phenyl-oxo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 522372
IUPAC-Name ethyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-nitrophenylglyoxylate
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 152°C to 157°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2652331
Formelmasse 223.19
Reinheit (%) ≥98%