Learn More
Ethyl4-Oxocyclohexanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10077102 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10077102 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10670835 1 g Glasflasche 1 Gramm
10702105 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10077102
Marke: Thermo Scientific Acros 379912500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17159-79-4
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00013285
InChI-Schlüssel ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
PubChem CID 317638
IUPAC-Name Ethyl-4-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0760g/mL
Siedepunkt 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O=)C6H9CO2C2H5
Brechungsindex 1.4580 to 1.461
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit