Learn More
Ethyl4-Oxocyclohexanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10670835 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10670835 1 g Glasflasche 1 Gramm
10077102 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10702105 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10670835
Marke: Thermo Scientific Acros 379910010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17159-79-4
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00013285
InChI-Schlüssel ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
PubChem CID 317638
IUPAC-Name Ethyl-4-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0760g/mL
Siedepunkt 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O=)C6H9CO2C2H5
Brechungsindex 1.4580 to 1.461
Menge 1 g
Relative Dichte 1.076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.