Learn More
Ethyl-4-phenylpyrrol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491327 1 g 1 Gramm
11401337 5 g 5 Gramm
11411337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24877.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64276-62-6 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64276-62-6
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.252
MDL-Nummer MFCD03931521
InChI-Schlüssel VNZGRYAVCWGZCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate, 4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-phenylpyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20akyb, 3-carboethoxy-4-phenylpyrrole, 3-carbethoxy-4-phenylpyrrole, ethyl4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 4154165
IUPAC-Name Ethyl 4-Phenyl-1H-Pyrrol-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNC=C1C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 1 g
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%