Learn More
Ethyl-4-chinazolon-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396966
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396966 5 g 5 Gramm
11386966 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06709.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29113-33-5 | C11H10N2O3 | 218.212 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29113-33-5
Summenformel C11H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.212
MDL-Nummer MFCD00051583
InChI-Schlüssel BMCAWNQKVVTNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-hydroxyquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate, ethyl 4-oxo-3h-quinazoline-2-carboxylate, 4-quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-hydroxy-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-quinazolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, acmc-20aic8, enamine_001988
PubChem CID 293295
IUPAC-Name Ethyl4-Oxo-1H-Chinazolin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Menge 5 g
Beilstein 190186
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 98%