Learn More
Ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10767783 1 g 1 Gramm
10149282 10 g 10 Gramm
10245284 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10767783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00361DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13395-36-3
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.234
InChI-Schlüssel NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
IUPAC-Name Ethyl-5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 97%