Learn More
Ethyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052677 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052677 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0034.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Allopurinol Imp. D (EP), Allopurinol USP Related Compound D, Allopurinol USP RC D, Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound D, Allopurinol Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC-Name Ethyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
Menge 25 mg
Formelmasse 155,0695 g/mol