Learn More
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10765213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10765213 1 g 1 Gramm
10295794 250 mg 250 Milligramm
10536134 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10765213 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04205DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 34859-65-9
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.229
InChI-Schlüssel ZDGBWOZFPKNORL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2820511
IUPAC-Name Ethyl 5-Amino-3-Methyl-1,2-Thiazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=C1C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-3-methyl-isothiazole 4-carboxylate, maybridge1_004847, 5-amino-3-methyl-isothiazole-4-carboxylate ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-3-methylisothiazole, 4-isothiazolecarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester, 4-isothiazolecarboxylicacid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 97%