Learn More
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Synonym | ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-3-methyl-isothiazole 4-carboxylate, maybridge1_004847, 5-amino-3-methyl-isothiazole-4-carboxylate ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-3-methylisothiazole, 4-isothiazolecarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester, 4-isothiazolecarboxylicacid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester |
Formelmasse | 186.23 |
Reinheit (%) | 97% |