missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl5-Aminovalerat-Hydrochlorid, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15408147
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408147 250 mg 250 Milligramm
15498137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15408147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51682.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 29840-57-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol

It is employed as intermediate for pharmaceutical.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29840-57-1
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD12546205
InChI-Schlüssel JELXJZASXLHKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-aminovalerate hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hydrochloride, ethyl 5-aminovalerate hcl, 5-aminovaleric acid ethyl ester hydrochloride, pentanoic acid, 5-amino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hcl, ethyl5-aminovaleratehydrochloride, ethyl 5-azanylpentanoate hydrochloride, 5-amino-valeric acid ethyl ester hydrochloride, 5-aminopentanoic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 16094861
IUPAC-Name Ethyl-5-aminopentanoat;hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CCCCN.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride
Strukturformel H2N(CH2)4CO2CH2CH3·HCl
Menge 250 mg
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.