Learn More
Ethyl 5Benzyloxyindol-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311587
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11311587 1 g 1 Gramm
11321587 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11311587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04440.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 37033-95-7 | C18H17NO3 | 295.338 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37033-95-7
Summenformel C18H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 295.338
MDL-Nummer MFCD00022702
InChI-Schlüssel DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxy-2-carbethoxyindole, ethyl 5-benzyloxy indole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylate, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid*ethyl ester c, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 95721
IUPAC-Name Ethyl-Phenylmethoxy5-1H-Indol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OCC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Menge 1 g
Beilstein 281129
Formelmasse 295.34
Reinheit (%) 97%