Learn More
Ethyl-5-brompyrimidin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417828 1 g 1 Gramm
15427828 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61304.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1197193-30-8 | Molecular Formula: C7H7BrN2O2 | Molecular Weight: 231.049 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197193-30-8
Summenformel C7H7BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 231.049
MDL-Nummer MFCD12964050
InChI-Schlüssel CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 52987579
IUPAC-Name Ethyl 5-Brompyrimidin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallin