Learn More
Ethyl-5-bromthiophen-2-carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486076 1 g 1 Gramm
11496076 5 g 5 Gramm
11406086 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22355.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5751-83-7 | C7H7BrO2S | 235.095 g/mol
Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate is used as an intermediate in organic syntheses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-5-bromthiophen-2-carboxylat wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5751-83-7
Summenformel C7H7BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 235.095
MDL-Nummer MFCD02683089
InChI-Schlüssel PZNHMXAOMDQLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-2-thiophenecarboxylate, ethyl5-bromothiophene-2-carboxylate, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, pubchem16118, acmc-209zz5, ksc494s9b, 2-bromo-5-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 5-bromothiophene-2carboxylate
PubChem CID 605723
IUPAC-Name Ethyl 5-Bromthiophen-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
Siedepunkt 94°C to 96°C (4 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 235.1
Reinheit (%) 99%